Principaux documents
HAM238160
Hamilton® Single Pore lab pH electrode
glass, S7 connector
1 EA
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
433,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NA.23
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cylindrical H glass membrane
glass
single pore diaphragm
Caractéristiques
autoclavable: no
electrode Skylyte-CL electrolyte
S7 connector
Paramètres
0-100 °C temp. range
Diamètre
12 mm
pH
0-14
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.