Principaux documents
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
1 EA
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
189,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115603
Nomenclature NACRES :
NB.79
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Paramètres
−5-110 °C temperature
Description générale
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC