Principaux documents
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
1 EA
456,00 €
456,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
456,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.79
456,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
Caractéristiques
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
Paramètres
0-60 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
15 mm
pH
0-14
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.