Principaux documents
H31530
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
85%
Pf
217 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
Clé InChI
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder sodium chloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable