Principaux documents
GF96026418
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Synonyme(s) :
SI613142
1 EA
425,00 €
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
425,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 960-264-18
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
3.0 mm