GF94703283
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 0.04mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
CU060240
About This Item
Produits recommandés
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 947-032-83
Taille × épaisseur
2 m × 0.04 mm