GF85239502
Thoriated tungsten
wire, 0.5 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145450
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 852-395-02
Longueur
1 m
Diamètre
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable