Principaux documents
GF92635263
Zinc-nickel alloy, Zn90Ni10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
ZN036010
1 EA
762,00 €
762,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
762,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
762,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 926-352-63
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm