Principaux documents
GF90365700
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 1.2 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 200 × 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FF210385
1 EA
436,00 €
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
436,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 903-657-00
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
1.2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable