Principaux documents
GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Synonyme(s) :
FF217908
1 EA
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
235,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 842-166-41
Longueur
1000 mm
Diamètre
5.0 mm