Principaux documents
GF90161782
Quartz - fused
tube, outside diameter 2.9 mm, length 200 mm, wall thickness 0.75 mm
Synonyme(s) :
SI617040
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 901-617-82
Longueur
200 mm
D.E.
2.9 mm
Épaisseur de la paroi
0.75 mm