Principaux documents
GF51524018
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 1000g
Synonyme(s) :
FE266020
1 EA
462,00 €
462,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
462,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
462,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 515-240-18
Poids
1000 g
Taille max. des part.
45 μm