Principaux documents
GF88147536
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 1.5Mm, Length 1 M, Wall Thickness 0.5Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 1.5mm, L 1 m, wall thickness 0.5 mm
Synonyme(s) :
SI307150
1 EA
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
213,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 881-475-36
Longueur
1 m
Épaisseur de la paroi
0.5 mm