Principaux documents
GF86688512
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 4.8 mm, size 70 × 70 mm, grade rt18
Synonyme(s) :
ME313370
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 866-885-12
Taille
70 × 70 mm
Épaisseur
4.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.