673625
Platinum octaethylporphyrin
95%
Synonyme(s) :
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin, PtOEP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C
λmax
381 nm
Énergie orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.2 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/NPD/Alq3:PtOEP (4%)/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:PtOEP(6%)/Mg:Ag
Chaîne SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
Clé InChI
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
In this article, we demonstrate that bis-styrylbenzene derivatives show promising characteristics for very low lasing thresholds and discuss the design considerations for organic lasing molecules.
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.