Principaux documents
GF85237915
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
AL607050
1 EA
439,00 €
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
439,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 852-379-15
Longueur
450 mm
D.E.
2.5 mm
Épaisseur de la paroi
0.6 mm