Principaux documents
GF84421076
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603203
1 EA
696,00 €
696,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
696,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
696,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 844-210-76
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
2.0 mm