Principaux documents
GF52106307
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 45micron max. particle size, 200g
Synonyme(s) :
FE246020
1 EA
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 521-063-07
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm