Principaux documents
GF80837691
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 100 g, purity 98%
Synonyme(s) :
FE006045
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF80837691 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 808-376-91
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille moyenne des particules
1-6 μm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2