Principaux documents
44890
Sigma-Aldrich
Iron
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Synonyme(s) :
Fe
100 G
46,50 €
1 KG
66,70 €
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
46,50 €
1 KG
66,70 €
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
low in magnesium and manganese compounds
Essai
≥99.5% (RT)
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Impuretés
≤0.01% total nitrogen (N)
Granulométrie
5-9 μm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Iron (carbonyl) powder has been used:
  • In the preparation of copper on iron (Cu/Fe) bimetallic catalytic system to synthesize β-aminoenones and 3,5-disubstituted pyrazoles.[1]
  • As the main component of magnetorheological fluids.[2][3]
  • To produce Fe-B-C composites from boron carbide using plasma sintering.[4]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron powder, 450 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.0+%
GF93901080
Iron
Copper on iron promoted one-pot synthesis of β-aminoenones and 3, 5-disubstituted pyrazoles.
Kovacs, Szabolcs and Novak, Zoltan
Tetrahedron, 69(43), 8987-8993 (2013)
Fe-B-C composites produced using spark plasma sintering.
Rokebrand, P and Sigalas, I
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 49(35), 320-326 (2015)
The role of surface tension in magnetorheological adhesion.
Orellana, Carlos S and Jaeger, Heinrich M
Soft Matter, 9(35), 8519-8525 (2013)
Effect of particle size on shear stress of magnetorheological fluids.
Sarkar, Chiranjit and Hirani, Harish
Smart Science, 3(2), 65-73 (2015)
Jia-Wei Yang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 275-275 (2019-12-04)
Current research has enabled the use of microphysiological systems and creation of models for alveolar and pulmonary diseases. However, bottlenecks remain in terms of medium- and long-term regulation of cell cultures and their functions in microchannel systems, as well as