Principaux documents
GF76020375
Cupric oxide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g
Synonyme(s) :
CU506020
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF76020375 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 760-203-75
Poids
50 g
Taille max. des part.
75 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable