Principaux documents
GF64171694
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonyme(s) :
FE266020
1 EA
249,00 €
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
249,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
249,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 641-716-94
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm