Principaux documents
GF47622933
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 500g
Synonyme(s) :
FE226010
1 EA
305,00 €
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
305,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 476-229-33
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm