Principaux documents
GF62713560
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
ET303060
1 EA
223,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
223,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 627-135-60
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
1.2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable