427985
Polyethylene
High density, melt index 12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Indice de fusion
12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Dureté
66 (Shore D, ASTM D 2240)
Pf
125-140 °C
Température de transition
softening point 125 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable