GF62593049
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603202
About This Item
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 625-930-49
Diamètre
50 mm
Épaisseur
2.0 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable