Principaux documents
GF54207503
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603200
1 EA
411,00 €
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
411,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 542-075-03
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
2.0 mm