Principaux documents
GF29753781
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607915
1 EA
425,00 €
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
425,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 297-537-81
Longueur
50 mm
Diamètre
9.0 mm