Principaux documents
GF61352254
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 45micron max. particle size, spherical powder, 200g
Synonyme(s) :
TI016021
1 EA
738,00 €
738,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
738,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
738,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 613-522-54
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm