Documents
GF53788225
Silicon monoxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
SI546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 537-882-25
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm