Principaux documents
342831
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
100 G
95,50 €
1 KG
362,00 €
95,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
95,50 €
1 KG
362,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
95,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
fused (granular)
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Taille des particules
1-3 mm
Pf
1610 °C (lit.)
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
SiO2 is majorly used as a substrate material with excellent thermo-mechanical properties, which can be used in a variety of applications which include: vapor deposition[1][2], phase deposition[3], atomic force microscopy probes (AFM)[4], spin coating[5], electronic based devices.[6]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Exciton diffusion measurements in poly (3-hexylthiophene).
Shaw PE, et al.
Advanced Materials, 20(18), 3516-3520 (2008)
The effect of calcination temperature on the surface microstructure and photocatalytic activity of TiO2 thin films prepared by liquid phase deposition.
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13871-13879 (2003)
Electrical and optical properties of ZnO transparent conducting films by the sol-gel method.
Lee J, et al.
Journal of Crystal Growth, 247(1-2), 119-125 (2003)
Growth model of bamboo-shaped carbon nanotubes by thermal chemical vapor deposition.
Lee CJ and Park J
Applied Physics Letters, 77(21), 3397-3399 (2000)
Oxygen-aided synthesis of polycrystalline graphene on silicon dioxide substrates.
Chen J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17548-17551 (2011)