Principaux documents
GF52445336
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
SI617920
5 EA
232,00 €
1 EA
286,00 €
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
232,00 €
1 EA
286,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
232,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 524-453-36
Longueur
500 mm
Diamètre
2.0 mm