Principaux documents
928054
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Synonyme(s) :
MWCNTs
1 G
80,30 €
80,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
80,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NB.43
80,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Niveau de qualité
Essai
≥99.9 wt. % MWCNT basis
Composition
COOH Content, 1.20 wt. %
Longueur
10-30 μm
Diamètre
10-20 nm , outer
Superficie
≥233 m2/g
Impuretés
<0.1 wt. % Ash
Conductivité
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Our high-purity functionalized multiwalled carbon nanotubes can be used for nanocomposites to increase electrical conductivity or mechanical properties given its high conductivity and aspect ratio. Its functionalization allows stable formulations during your nanocomposite preparation. For instance, this product has shown stability within a gelatin based bioink: not observed any change in impedance over 6 months of real time and 3 years of accelerated time.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the electrical conductivity of 928054 carbon nanotube, multi-walled?
    1 answer
    1. The electrical conductivity of this product is >= 10^-2 S/cm.