Principaux documents
GF52364640
Bismuth
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
BI006111
1 EA
355,00 €
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
355,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141706
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 523-646-40
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm
pb
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable