356824
Iron
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
wire
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diamètre
1.0 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Quantité
5 m (approximately 31 g)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable