Principaux documents
GF50814873
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 50 m, filament diameter 0.015mm
Synonyme(s) :
SI675721
1 EA
469,00 €
469,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
469,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
469,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-148-73
Longueur
50 m
Diamètre
0.015 mm , filament diameter