GF44023193
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
TE006105
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 440-231-93
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable