Principaux documents
GF38479821
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonyme(s) :
FF217401
1 EA
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
161,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 384-798-21
Longueur
1000 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.55 mm