Principaux documents
GF35377713
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 1000 m, temper hard
Synonyme(s) :
CU025120
1 EA
589,00 €
589,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
589,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
589,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 353-777-13
Longueur
1000 m
Diamètre
0.08 mm