Principaux documents
GF99421162
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 4.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonyme(s) :
FF217401
1 EA
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
147,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-211-62
Longueur
500 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.55 mm