Principaux documents
GF37433549
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 100m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU065815
1 EA
801,00 €
801,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
801,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
801,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 374-335-49
Longueur
100 m
Diam. du conducteur
0.05 mm
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.