Principaux documents
GF63357611
Manganin® - resistance alloy
wire, 0.18 mm diameter, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 500 m
Synonyme(s) :
CU065138
1 EA
410,00 €
410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
410,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 633-576-11
Longueur
500 m
Diamètre
0.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.