Principaux documents
GF17659873
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
CD006020
1 EA
492,00 €
492,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
492,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.41
Beilstein:
8137359
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141707
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
492,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 176-598-73
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
Poids
200 g
Taille max. des part.
60 μm
pb
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable