Principaux documents
GF35021023
Platinum
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.04 mm
Synonyme(s) :
PT008720
1 EA
1 070,00 €
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 070,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141734
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 350-210-23
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Ouverture nominale
0.12 mm
Taille
50 × 50 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable