929883
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
Synonyme(s) :
Platinum Mesh Electrode
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Taille
2.0 cm × 2.0 cm
Catégories apparentées
Application
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
Informations légales
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable