Principaux documents
GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE240252
1 EA
217,00 €
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
217,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 335-248-05
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.05 mm