Principaux documents
GF09808106
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE240252
1 EA
418,00 €
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
418,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 098-081-06
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.05 mm