SAB4200097
Anti-NOX1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GP91-2, Anti-MOX1 (mitogenic oxidase 1), Anti-NADPH oxidase 1, Anti-NOH1 (NADPH oxidase homolog 1)
447,00 €
About This Item
447,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~72 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HS68 cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOX1(27035)
mouse ... Nox1(237038)
rat ... Nox1(114243)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable