Principaux documents
GF30097818
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Synonyme(s) :
RE000300
1 EA
2 960,00 €
2 960,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 960,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Re
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141737
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 960,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 300-978-18
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1.0 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable