Documents
GF27902347
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
ZN536100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 279-023-47
Poids
20 g
Taille max. des fragments
5 mm